Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: Poliéster Freezerbondz
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
Marca:  Brady™ 143310
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12622976
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
  • Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
  • Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
  • Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
  • Color: Negro sobre blanco
  • Tipo de material: Poliéster
  • Descripción del material: Poliéster Freezerbondz™
  • Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliéster
0,6 in.
0,0021 in.
Film blanco con tinta blanca mate imprimible por transferencia térmica
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas portaobjetos
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
1,8 in.
15,20 mm
Permanente
ASTM D