Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: Poliéster Freezerbondz
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
Marca: Brady™ 143311
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
- Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
- Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
- Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
- Color: Negro sobre blanco
- Tipo de material: Poliéster
- Descripción del material: Poliéster Freezerbondz™
- Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Negro | |
Poliéster | |
25,40 mm | |
2,54 cm | |
0,053 mm | |
Permanente | |
Film blanco con tinta blanca mate imprimible por transferencia térmica | |
De -196 °C a +130 °C | |
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas portaobjetos |
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer | |
1,75 in. | |
1 in. | |
0,0021 in. | |
44,45 x 25,40 mm | |
Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 FreezerBondz | |
Rectángulo | |
ASTM D | |
1 unidad |