Learn More
Brady™ Cartuchos para marcador de etiquetas BMP™51/BMP™53: Poliéster Freezerbondz
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
Marca:  Brady™ 143312
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12642976
  • 92.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 15-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
Ideal para soluciones de identificación para los sectores biotecnológico, agrícola, medioambiental y de investigación forense
  • Diseñados para “corresponderse” con los tamaños de vial, portaobjetos y placa de pocillos existentes
  • Se mantienen fijos en protocolos de procesamiento de tejidos y otras condiciones extremas
  • Legibles y permiten una fácil colocación de códigos de barras y escaneado
  • Color: Negro sobre blanco
  • Tipo de material: Poliéster
  • Descripción del material: Poliéster Freezerbondz™
  • Compatibilidad de la impresora: BMP51, BMP53
Especificaciones
Especificaciones
Blanco
Poliéster
31,75 mm
9,5 mm
0,053 mm
Permanente
Film blanco con tinta blanca mate imprimible por transferencia térmica
De -196 °C a +130 °C
Identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, pajitas portaobjetos
BMP51 Label Printer, BMP53 Label Printer
1,25 in.
0.37 in.
0,0021 in.
9,53 x 31,75 mm
Etiquetas para Labelmaker BMP51/53 FreezerBondz
Rectángulo
ASTM D