Learn More
Brady™ Etiqueta de impresora BMP71 Brady™Bondz™ B-483 de poliéster ultraagresivo
Código de producto. 11701735
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 pulg.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
11701735 0,5 x 1 pulg. cada uno
1 options
Código de producto. 11701735
Marca: Brady™ 115112
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas para impresora de poliéster ultraagresivas B-483 están diseñadas para su uso en aplicaciones comerciales e industriales./
  • El poliéster blanco brillante con adhesivo con base de caucho permanente es imprimible por transferencia térmica
  • El material se ha diseñado para una alta adherencia a metales texturizados y plásticos con baja energía de superficie
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Temperatura de servicio de - 40 a 120 °C (de - 40 a 248 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL; aprobación CSA
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Con base de caucho permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Material Poliéster
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas BMP™71
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +120 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 15,88 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 pulg.
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (métrico) 12,70 mm