Learn More
Brady™ Marcador separado
Descripción
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910.33
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHs |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 46/Paq. |
| Tipo de adhesivo | A base de caucho |
| Descripción | Formas prefijadas ToughStripe |
| Altura (imperial) | 2 pulg |
| Grosor | 0,008 in |
| Anchura (imperial) | 8 pulg |
| Anchura (métrico) | 50,8 mm |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -18 ° C-54 ° C |
| Mostrar más |