Learn More
Brady™ Etiquetas de poliéster Freezerbondz
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
48.55€ - 775.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Material | Poliéster |
Para utilizar con (aplicación) | Identificación general, identificación de laboratorio |
Código de producto | Marca | Cantidad | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Altura (imperial) | Altura (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10007802
|
Brady™
011263 |
3000/paq. | 0,37 in | 9,5 mm |
218.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10362273
|
Brady™
011264 |
3000/paq. | 0,6 in | 15 mm |
246.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10472535
|
Brady™
011265 |
3000/paq. | 1 in | 2,5 cm |
437.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 13-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10339434
|
Brady™
011267 |
250/paq. | 1,5 in | 38,1 mm |
775.00€
1 rollo |
Fecha estimada de envío: 12-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10090832
|
Brady™
011258 |
500/paq. | 0,37 in | 9,5 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11795703
|
Brady™
011260 |
250/paq. | 1 in | 25 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10580243
|
Brady™
011259 |
250/paq. | 0,6 in | 1,5 cm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
11745703
|
Brady™
011261 |
100 por rollo | 1,5 in | 38,1 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
10637954
|
Brady™
011262 |
100 por rollo | 1,5 in | 98,4 mm |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||
Descripción
Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica
Las etiquetas Freezerbondz se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido. Tienen una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas y bajas.
- Buen rendimiento en entornos de laboratorio comunes, como aplicaciones de nitrógeno líquido y esterilización en autoclave
- Para aplicaciones con tubos/viales, estas etiquetas se deben envolver sobre sí mismas con superposición mínima de 1/8 pulg
- Color: blanco con acabado mate
- Material: poliéster
- Freezerbondz (11-877-244 hasta -248): BMP71, TLS 2200, TLS-PC Link
- Freezerbondz (11-877-249 hasta -251): BBP81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica
Esterilizables en autoclave, congelador, baños de agua caliente (100 °C), nitrógeno líquido
Especificaciones
RoHS 2002/95/CE | |
Mate | |
Identificación general, identificación de laboratorio | |
Rectángulo |
Blanco | |
Poliéster | |
1 | |
De - 196°C a + 130°C |