Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz™
Utilice estas etiquetas de perfil bajo en superficies congeladas o superficies con temperatura ambiente que finalmente se almacenarán en nitrógeno líquido (-196 °C). Las etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz™ son lo bastante opacas como para cubrir información de pacientes protegida legalmente para la conformidad con los requisitos de HIPAA.
Marca: Brady™ 805911
Descripción
Identifique viales mate, congelados o a temperatura ambiente (con superposición). La versión B-492 FreezerBondz mejorada cuenta con un rendimiento mejorado y cambios relacionados con el tamaño de la etiqueta. Excelente resistencia a disolventes cuando se imprimen con ka cinta de la serie R-6400.Especificaciones
THT-152-492-3 | |
Acrílico permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
27,94 mm | |
3000/Paq. | |
De - 196°C a + 130°C | |
12,07 mm | |
9,53 mm |
Etiquetas de impresora de transferencia térmica FreezerBondz | |
Blanco | |
Compatible con IP™ | |
Congelador; nitrógeno líquido; baño de agua caliente (100 °C) | |
2 | |
Rectángulo | |
0,081 mm | |
25,40 mm |