Learn More
Brady™ Dispositivos de bloqueo de la válvula de compuerta
Código de producto. 10090564
Click to view available options
Diámetro (imperial):
6,5/10 pulg
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10090564
Marca: Brady™ 065563
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Haga que el bloqueo de las válvulas sea seguro y fácil
  • Dos tamaños para ajustar las asas de las válvulas de 2,54 a 15,2 cm (1 a 6 pulg) de diámetro
  • El plástico duradero y no adherente resiste los productos químicos, el calor y el frío
  • El diseño de bisagra de acero inoxidable añade resistencia y seguridad
  • La característica de Knockout acomoda OS&Y, o las válvulas de compuerta de “vástago de elevación”
  • Acepta todos los bloqueos con un máximo de 0,35 pulg. (0,9 cm) de diámetro de grillete y 0,75 pulg. (1,9 cm) o mayor holgura vertical del grillete
Especificaciones
Tipo de producto Bloqueo de la válvula de compuerta
Alternate Part Number GATE VALVE LOCKOUTS GVLO 6.5-10 RED
Color Rojo
Material Polipropileno
Certificaciones/conformidad UL 94 HB
Diámetro (imperial) 6,5/10 pulg
Diámetro (métrico) Entre 16,5 y 25,4 cm
Para utilizar con (aplicación) Haga que el bloqueo de las válvulas sea seguro y fácil
Altura (métrico) 276,20 mm
Cantidad 1 unidad
Intervalo de temperatura (imperial) De −29 °C a +49 °C (-20 ºF a +80 ºF)
Intervalo de temperatura (métrico) De 0 °C a 175 °C
Anchura (métrico) 318,30 mm