Learn More
Brady™ Cintas de vinilo permanente GlobalMark™
Permite pegar etiquetas y que permanezcan pegadas en superficies de mucha textura
Marca: Brady™ 113109
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Se adhieren fácilmente a objetos con energía de superficie baja, como tuberías de PVC, cajas de equipos de moldeadas por soplado, plástico ABS, superficies con revestimiento en polvo y equipos fabricados con plásticos reciclados.
- Película de vinilo B-595 con adhesivo permanente
- Proporcionan 5 años de durabilidad en exteriores
- Disponibles en blanco y amarillo
Compliance
Conforme con la directiva RoHS
Especificaciones
RoHs | |
Blanco | |
Vinilo | |
Impresora GlobalMark™ | |
5 años | |
De -40 a 180 °F | |
0,004 in | |
100 ft | |
4 in | |
30,48 m |
Acrílico, Permanente | |
Satinado | |
GLOBALMARK VINILO B595 BLANCO 100 MM | |
60 unidades Gardner | |
1 rollo | |
De -40 °C a +82 °C | |
0,102 mm | |
30 m | |
100 mm |