Learn More
Brady™ Cintas de vinilo permanente GlobalMark™
Código de producto. 15181679
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Dimensions (LxW):
30.48 m x 101.6 mm (100 ft. x 4 in.)
30.48 m x 57.15 mm (100 ft. x 2.25 in.)
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 15181679
Marca: Brady™ 113111
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Permite pegar etiquetas y que permanezcan pegadas en superficies de mucha textura
Se adhieren fácilmente a objetos con energía de superficie baja, como tuberías de PVC, cajas de equipos de moldeadas por soplado, plástico ABS, superficies con revestimiento en polvo y equipos fabricados con plásticos reciclados.
  • Película de vinilo B-595 con adhesivo permanente
  • Proporcionan 5 años de durabilidad en exteriores
  • Disponibles en blanco y amarillo
Compliance
Conforme con la directiva RoHS
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Satinado
Formato Continuous
Material Vinilo
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto GLOBALMARK VINILO B595 BLANCO 57 MM
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Impresora GlobalMark™
Para utilizar con (equipo) Impresora GlobalMark™
Satinado 60 unidades Gardner
Etiquetas por fila 1
Vida útil 5 años
Cantidad 1 rollo
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 180 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +82 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensions (LxW) 30.48 m x 57.15 mm (100 ft. x 2.25 in.)
Longitud (imperial) 100 ft
Longitud (métrico) 30 m
Anchura (imperial) 2,25 in
Anchura (métrico) 57 mm
Altura (métrico) 30,48 m
Alternate Part Number GLOBALMARK VINYL B595 WHITE 57MM