Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas de vinilo para interior/exterior
Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvas
Marca: Brady™ 142806
Descripción
Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvas
- Para su uso con impresoras BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ y LabPal™
- Fabricados con material para interiores/exteriores de 8 a 10 años
- Acabado mate con adhesivo permanente
- Soportan grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
- Disponibles en diversos tamaños y colores
Aplicaciones:
Identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, etiquetas de paneles, etiquetas de plantas, etiquetas de seguridad, etiquetas visuales para el espacio de trabajo y Lean/5S, marcado de tuberías, etiquetado de herramientas, etiquetado de equipos y etiquetado para exteriores.
†Compatible únicamente con la impresora BMP™21-PLUS.
Compliance
Conformidad con RoHS, WEEE, REACH SVHC de la UE
Especificaciones
Label Cartridge | |
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
Thermal Transfer | |
0,375 in. | |
9,53 mm | |
0,102 mm | |
Acrílico permanente | |
Brillo | |
-40°C a +82°C | |
Congelador | |
M21-375-595-BL |
Azul | |
Vinilo | |
21 pies | |
6,4 m | |
0.004 in. | |
21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm) | |
Cinta de vinilo para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL | |
-40°F to +179.6°F | |
BS5609:1986 sección 2 y sección 3 | |
1 unidad |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron