Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas de vinilo para interior/exterior
Código de producto. 12862659
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Blanco sobre verde
Morado
Negro
Negro sobre Naranja
Negro sobre amarillo
Negro sobre blanco
Rojo
Dimensiones (L x An):
21 x 0,25 in (6,4 m x 6,35 mm)
21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm)
21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm)
21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,05 mm)
21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,5 mm)
6,4 m x 12,7 mm
6,4 m x 6,35 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 12862659
Marca: Brady™ 142798
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvas
  • Para su uso con impresoras BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ y LabPal™
  • Fabricados con material para interiores/exteriores de 8 a 10 años
  • Acabado mate con adhesivo permanente
  • Soportan grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
  • Disponibles en diversos tamaños y colores
Aplicaciones:
Identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, etiquetas de paneles, etiquetas de plantas, etiquetas de seguridad, etiquetas visuales para el espacio de trabajo y Lean/5S, marcado de tuberías, etiquetado de herramientas, etiquetado de equipos y etiquetado para exteriores.
Compliance
Conformidad con RoHS, WEEE, REACH SVHC de la UE
†Compatible únicamente con la impresora BMP™21-PLUS.
Especificaciones
Tipo de producto Label Cartridge
Color Azul
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Material Vinilo
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 21 pies
Anchura (imperial) 0,5 in
Longitud (métrico) 6,4 m
Anchura (métrico) 12,70 mm
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensiones (L x An) 21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Cinta de vinilo para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Acabado Brillo
Formato Continuous
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +179.6°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +82°C
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Para utilizar con (aplicación) Congelador
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number M21-500-595-BL
Título del producto
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.