Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas de vinilo para interior/exterior
Código de producto. 12897278
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Blanco sobre verde
Morado
Negro
Negro sobre Naranja
Negro sobre amarillo
Negro sobre blanco
Rojo
Dimensiones (L x An):
21 x 0,25 in (6,4 m x 6,35 mm)
21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm)
21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm)
21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,05 mm)
21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,5 mm)
6,4 m x 12,7 mm
6,4 m x 6,35 mm
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. Color Dimensiones (L x An) unitSize
12897278 Negro sobre blanco 21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,05 mm) cada uno
11733464 Blanco 21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,05 mm) cada uno
15757218 Negro sobre blanco 6,4 m x 6,35 mm cada uno
15359662 Morado 21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm) cada uno
30041435 Negro sobre amarillo 21 x 0,25 in (6,4 m x 6,35 mm) cada uno
17670906 Blanco 6,4 m x 12,7 mm 1 rollo
15309672 Blanco 21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,05 mm) cada uno
11723444 Negro sobre blanco 21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm) cada uno
12802659 Negro sobre blanco 21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm) cada uno
11763444 Blanco sobre verde 21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm) cada uno
11753444 Azul 21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm) cada uno
11723464 Negro 21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm) cada uno
11773444 Blanco 21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm) cada uno
12812669 Negro sobre Naranja 21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm) cada uno
12822659 Amarillo 21 x 0,375 in. (6,4 m x 9,53 mm) cada uno
17660906 Blanco sobre verde 21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm) 1 rollo
12822669 Negro sobre Naranja 21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm) cada uno
12862659 Azul 21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm) cada uno
12852669 Blanco 21 x 0,5 in. (6,4 m x 12,7 mm) cada uno
11743464 Blanco sobre verde 21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,05 mm) cada uno
11733484 Negro sobre Naranja 21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,5 mm) cada uno
11733494 Negro 21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,05 mm) cada uno
11743484 Rojo 21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,5 mm) cada uno
23 options
Código de producto. 12897278
Marca: Brady™ 142797
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvas
  • Para su uso con impresoras BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ y LabPal™
  • Fabricados con material para interiores/exteriores de 8 a 10 años
  • Acabado mate con adhesivo permanente
  • Soportan grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
  • Disponibles en diversos tamaños y colores
Aplicaciones:
Identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, etiquetas de paneles, etiquetas de plantas, etiquetas de seguridad, etiquetas visuales para el espacio de trabajo y Lean/5S, marcado de tuberías, etiquetado de herramientas, etiquetado de equipos y etiquetado para exteriores.
Compliance
Conformidad con RoHS, WEEE, REACH SVHC de la UE
†Compatible únicamente con la impresora BMP™21-PLUS.
Especificaciones
Tipo de producto Label Cartridge
Color Negro sobre blanco
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer
Material Vinilo
Print Technology Thermal Transfer
Longitud (imperial) 21 pies
Anchura (imperial) 0,75 in
Longitud (métrico) 6,4 m
Anchura (métrico) 19,05 mm
Grosor (imperial) 0.004 in.
Grosor (métrico) 0,102 mm
Dimensiones (L x An) 21 x 0,75 in. (6,4 m x 19,05 mm)
Tipo de adhesivo Acrílico permanente
Descripción Cinta de vinilo para BMP21-PLUS; BMP21-LAB; BMP21; IDPAL; LABPAL
Acabado Brillo
Formato Continuous
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +179.6°F
Intervalo de temperatura (métrico) -40°C a +82°C
Certificaciones/conformidad BS5609:1986 sección 2 y sección 3
Para utilizar con (aplicación) Congelador
Cantidad 1 unidad
Alternate Part Number M21-750-595-WT