Learn More
Brady™ Cartuchos de etiquetas de vinilo para interior/exterior
Descripción
Se adhiere a superficies irregulares, rugosas y curvas
- Para su uso con impresoras BMP™21, BMP21-LAB, BMP21-PLUS, IDPal™ y LabPal™
- Fabricados con material para interiores/exteriores de 8 a 10 años
- Acabado mate con adhesivo permanente
- Soportan grasa, aceite y la mayoría de productos químicos industriales
- Disponibles en diversos tamaños y colores
Aplicaciones:
Identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles, etiquetas de paneles, etiquetas de plantas, etiquetas de seguridad, etiquetas visuales para el espacio de trabajo y Lean/5S, marcado de tuberías, etiquetado de herramientas, etiquetado de equipos y etiquetado para exteriores.
Compliance
Conformidad con RoHS, WEEE, REACH SVHC de la UE
†Compatible únicamente con la impresora BMP™21-PLUS.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Label Cartridge |
| Color | Morado |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer |
| Material | Vinilo |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Longitud (imperial) | 21 pies |
| Anchura (imperial) | 0,375 in. |
| Longitud (métrico) | 6,4 m |
| Anchura (métrico) | 9,53 mm |
| Grosor (imperial) | 0.004 in. |
| Mostrar más |