Learn More
Brady™ Label Maker Vinyl Cartridges (B-595) for BMP51, BMP53, BMP41 Printers
Indoor/Outdoor grade vinyl conforms well to smooth or rough surfaces
57.60€ - 60.30€
Especificaciones
Material | Vinilo (B-595) |
---|---|
Tipo de producto | Cartucho LabelMaker |
Para utilizar con (equipo) | Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41 |
Cantidad | 1 unidad |
Tamaño (imperial) | 7,62 m x 25,4 mm (20 pies x 1 pulg.) |
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Color | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15113359
|
Brady™
131604 |
Blanco, Rojo | N/A | ||||||
15193349
|
Brady™
131582 |
Blanco, Negro | N/A | ||||||
15103359
|
Brady™
131583 |
Negro, Amarillo | N/A | ||||||
15163359
|
Brady™
131596 |
Rojo, Blanco | N/A | ||||||
15183349
|
Brady™
131593 |
Negro, Naranja | N/A | ||||||
15133359
|
Brady™
131594 |
Blanco, Azul | N/A | ||||||
15153359
|
Brady™
131598 |
Blanca, Verde | N/A | ||||||
15123359
|
Brady™
131606 |
Negra, Blanca | N/A | ||||||
Descripción
- Durable and low-shrink with aggressive adhesive
- Used on surfaces such as pipes, walls, doors, panels, shelving, bins and equipment
- Offers resistance to oils, detergents, dirt, grime and many solvents
Especificaciones
Vinilo (B-595) | |
Impresoras BMP™51, BMP™53 y BMP™41 | |
7,62 m x 25,4 mm (20 pies x 1 pulg.) | |
25 ft | |
25,4 mm |
Cartucho LabelMaker | |
1 unidad | |
7,62 m x 25,4 mm | |
1 in | |
7,62 m |