Learn More
Brady™ Etiquetas para impresora BMP™21 Mobile, ID PAL™ y LABPAL™
Para identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles y placa
Marca: Brady™ 121016
51.40 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Para identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles y placa
- Fabricados con película de polipropileno B-7425 o de vinilo B-595 con adhesivo permanente sensible a la presión
- Varios colores disponibles
Compliance
Conforme con la directiva RoHS
Especificaciones
M21-750-7425 | |
Etiqueta | |
1 unidad | |
21 ft |
Mate | |
Etiqueta de impresora | |
6,4 m |
Título del producto
Brady™ Etiquetas para impresora BMP™21 Mobile, ID PAL™ y LABPAL™ > Polipropileno; blanco; An x Al: 6,4m x 1,91cm
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido