Learn More
Brady™ Etiquetas para impresora BMP™21 Mobile, ID PAL™ y LABPAL™
Código de producto. p-4384248
Click to view available options
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. 15318982
Marca: Brady™ 121016
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Para identificación general, identificación de laboratorio, identificación de paneles y placa
  • Fabricados con película de polipropileno B-7425 o de vinilo B-595 con adhesivo permanente sensible a la presión
  • Varios colores disponibles
<
Compliance
Conforme con la directiva RoHS
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de impresora
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (equipo) Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -80°C
N.° por paquete 1 Tape / Box
Cantidad 1 unidad
Tamaño (métrico) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Grosor (métrico) 0.102 mm
Dimensions (LxW) 19.05 mm (W) x 6.40 m (L)
Longitud (métrico) 6,4 m
Anchura (imperial) 21 ft
Anchura (métrico) 19.05 mm
Alternate Part Number M21-750-7425