Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras láser de sobremesa
Código de producto. 10531143
Click to view available options
Color:
Blanca
Blanco
Translúcido
Material:
Paño de nailon
Poliéster
Poliéster
Cantidad:
10.000/paq.
1000/paq.
2500/paq.
2500/paquete
Tamaño:
0,25 x 1,875 in (L x An)
0,375 in de diámetro
1,437 x 1 in (L x An)
2,625 x 0,6 in (L x An)
2,625 x 1 in (L x An)
Tamaño de la unidad:
1 paquete
Código de producto. 10531143
Marca: Brady™ 089404
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Ideal para placas de clasificación, identificación de activos y aplicaciones de etiquetado de uso general
  • Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes para su uso con una amplia variedad de impresoras láser
  • Soportan entornos de laboratorio extremos, incluido nitrógeno líquido y congeladores
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM B 117, ASTM D 1000, ASTM D 2979, ASTM G 155
Descripción Etiquetas imprimibles por láser LaserTab
Tipo de adhesivo Acrylic, Permanent
Color Blanco
Pantalla Consignment
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology láser
Tipo de producto Etiqueta imprimible
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Congeladores, nitrógeno líquido, autoclaves, baños de agua caliente
Para utilizar con (equipo) Laser Printers
Repetición horizontal (métrico) 68.58 mm
Incluye Pack of 56 Sheets
Etiquetas por fila 3
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -70°C
N.° por paquete 2544 Labels/Pack
Cantidad 2500/paq.
Forma Rectángulo
Tamaño 2,625 x 0,6 in (L x An)
Intervalo de temperatura (imperial) -94°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -70 °C a +110 °C
Grosor (imperial) 2 mil
Grosor (métrico) 0.051 mm
Dimensions (LxW) 2.625 x 0.6 in. (66.68 x 15.24 mm)
Longitud (imperial) 2.625 in.
Anchura (imperial) 0,6 in
Anchura (métrico) 15.24 mm
Altura (imperial) 2,62 in
Altura del área imprimible (imperial) 1 in
Altura (métrico) 6,66 cm
Altura del área de impresión (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number LAT-59-361-2.5