Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de poliéster de alto rendimiento LABXPERT™
Código de producto. p-3006831
Click to view available options
Cantidad:
1 rollo
100/rollo
150/paq.
175/paq.
225/paq.
450/paq.
Altura (métrico):
0,47 cm
0,95 cm
1,27 cm
12,70 mm
1,52 cm
2,54 cm
3,17 cm
66,67 mm
9,52 cm
Tipo de producto:
Etiqueta
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. 10512213
Marca: Brady™ 060943
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas de poliéster de laboratorio de alto rendimiento LABXPERT™ están fabricadas con poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate perfecta para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Los cartuchos todo en uno incluyen cinta y suministro de etiquetas
Especificaciones
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro, Blanca, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Vial criogénico, identificación de laboratorio, tubo, vial
Para utilizar con (equipo) Impresora LabXpert™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 150/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) (de –320 a 250 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Dimensions (LxW) 2,625 pulgadas × 1 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25,4 mm
Altura (imperial) 2,6 in
Altura (métrico) 66,67 mm
Altura del área de impresión (métrico) 25,40 mm