Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras LABXPERT™
Código de producto. 10153042
Click to view available options
Cantidad:
150/paq.
175/paq.
Altura (métrico):
1,52 cm
5,58 cm
5,71 cm
Material:
Poliéster
Anchura (imperial):
1,5 in
2,62 in
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
cada uno
Código de producto. 10153042
Marca: Brady™ 060905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas de laboratorio especializadas diseñadas para su uso con estas impresoras de etiquetas específicas
  • Identificación de laboratorio de alto rendimiento, autoluminada e imprimible para impresora LABXPERT.
  • La etiqueta de poliéster resiste temperaturas de -196° a +121°C
La construcción ultrafina evita los atascos en gradillas y centrífugas
Especificaciones
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro, Blanco
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Para utilizar con (aplicación) Tubo cónico, identificación de laboratorio, tubo
Para utilizar con (equipo) Impresora LabXpert™
Cantidad 175/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -320,8 a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Grosor (métrico) 0,053 mm
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,10 mm
Altura (imperial) 2,2 pulg
Altura (métrico) 5,58 cm