Learn More
Brady™ Etiquetas para impresoras LABXPERT™
Código de producto. p-3649395
Click to view available options
Cantidad:
150/paq.
175/paq.
Altura (métrico):
1,52 cm
5,58 cm
5,71 cm
Material:
Poliéster
Anchura (imperial):
1,5 in
2,62 in
Unit Size:
1 ROLL
1 rollo
cada uno
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10153042
Brand: Brady™ 060905
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Etiquetas de laboratorio especializadas diseñadas para su uso con estas impresoras de etiquetas específicas
  • Identificación de laboratorio de alto rendimiento, autoluminada e imprimible para impresora LABXPERT.
  • La etiqueta de poliéster resiste temperaturas de -196° a +121°C
La construcción ultrafina evita los atascos en gradillas y centrífugas
Specifications
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Negro, Blanco
Acabado Mate
Formato Cartucho, etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Para utilizar con (aplicación) Tubo cónico, identificación de laboratorio, tubo
Para utilizar con (equipo) Impresora LabXpert™
Cantidad 175/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -320,8 a 249,8 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +121 °C
Grosor (métrico) 0,053 mm
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,10 mm
Altura (imperial) 2,2 pulg
Altura (métrico) 5,58 cm
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.