Learn More
Brady™ Bloqueo de cable mini con cable de nailon de 2,43 m (8 pies)
Click to view available options
Color:
Rojo
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Los bloqueos de cable mini son extremadamente compactos y portátiles, el cable se almacena internamente
- El mecanismo de autobobinado del botón pulsador se retrae automáticamente para ajustar el cable de forma segura, sin dejar holgura
- El dispositivo se suministra completo con una conexión de cable de nailon no conductivo
- Propiedades químicas, corrosivas y resistentes a la temperatura superiores
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Dispositivo de bloqueo de cable mini |
| Color | Rojo |
| Material | Nailon |
| Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
| Fondo (imperial) | 1,75 in |
| Fondo (métrico) | 4,44 cm |
| Diámetro (imperial) | 4 pulg |
| Diámetro (métrico) | 10 cm |
| Para utilizar con (aplicación) | Para bloquear varias desconexiones, válvulas, con un dispositivo de bloqueo |
| Para utilizar con (equipo) | Interruptores de desconexión |
| Mostrar más |