Learn More
Brady™ Bloqueo de disyuntor de abrazadera sin orificio
Bloquea la mayoría de los disyuntores unipolares
88.75€
Especificaciones
Tipo de producto | Bloqueo de disyuntor unipolar |
---|---|
Color | Rojo |
Material | Nailon |
Certificaciones/conformidad | OSHA 1910.147 |
Diámetro (imperial) | 0,47 in |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (equipo) | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15663507
|
Brady™
065965 |
Bloqueos de disyuntor de abrazadera de 277 V | 6/paq. |
88.75€
paquete de 6 |
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Se instala rápidamente
- Acepta cerraduras con un diámetro de grillete de hasta 0,8 cm (9/32 pulg)
- También se ajusta a las lengüetas del interruptor de la siguiente manera: 277 V, 21/32 An × diámetro de 15/32 pulg. (1,7 × 1,2 cm) y 480/660 V, 1 5/8 An × diámetro de 9/16 pulg. (4,1 × 1,4 cm)
Información de órdenes
Available in packs of six.
Especificaciones
Bloqueo de disyuntor unipolar | |
Nailon | |
0,47 in | |
1,2 cm | |
Bloqueos de disyuntor de abrazadera de 277 V | |
2,54 cm | |
Abrazadera | |
Individual | |
1,9 cm |
Rojo | |
OSHA 1910.147 | |
0,28 in | |
0,71 cm | |
1 pulg | |
Calas | |
1 | |
0,75 in |