Learn More
Brady™ Etiquetas para laboratorio de tela de nailon
Las etiquetas de laboratorio de tela de nailon (B-499) envolventes son enormemente flexibles para ajustarse a las superficies con muchas curvas como alambres y cables.
205.00€ - 219.00€
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Material Paño de nailon
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Altura (imperial) Altura (métrico) Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Altura (imperial) Altura (métrico) Anchura (imperial) Precio Cantidad y disponibilidad  
13533310
Ver documentos
Brady™
143017
0,3 in 9 mm 1 in
205.00€
cada uno
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
15706879
Ver documentos
Brady™
143049
0,25 pulg 6 mm 2 in
219.00€
paquete de 1500
Fecha estimada de envío: 17-02-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • El material de tejido de nailon con revestimiento de poliamida de color blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Se recomienda para su uso en interiores
  • Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
  • Temperatura de servicio de - 40 a 90 °C (de - 40 a 193 °F)
Especificaciones
Especificaciones
RoHs
Blanco
Paño de nailon
No estéril
BBP™33
De -40 a 193 °F
80 lb/pulg.
Acrílico, Permanente
Mate
Etiqueta de laboratorio
Aplicaciones de etiquetado general y marcado de cables
1500/paq.
De -40 °C a +90 °C
0,0065 in