Learn More
Brady™ Cartuchos de etiqueta de poliéster BMP™21-PLUS e impresoras BMP™21-LAB
Para su empleo con impresoras BMP™21-PLUS y BMP™21-LAB
Marca: Brady™ 110901
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Para un etiquetado de superficie interior suave
- Fabricado en poliéster de laminado automático blanco o transparente
- Acabado brillante y adhesivo acrílico permanente
- Los modelos M21-250-423, M21-250-430 y M21-250-430-WT-CL solo son compatibles con la impresora BMP™21-PLUS
Aplicaciones:
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID general, identificación general, ID de uso general, ID de ubicación, ID de salidas o conexiones, panel de conexiones, panel de conexiones del puerto de ID, placas, clasificación de placas, equipos de comunicaciones de datos
Compliance
Conforme con RoHS, con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Especificaciones
Cartucho de etiquetas | |
Impresora de etiquetas M210, impresora de etiquetas M210-LAB, impresora de etiquetas M211, impresora de etiquetas BMP™21 LAB, impresora de etiquetas BMP™21-PLUS, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer | |
Thermal Transfer | |
0,75 in | |
19,05 mm | |
6,4 m x 19,05 x 6,4 cm (21 x 0,75 x 21 pies) | |
Montaje en superficie | |
Cartucho, etiqueta | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID general, ID de uso general, placa, placas de clasificación | |
M21-750-430 |
Transparente | |
Poliéster | |
21 pies | |
6,4 m | |
6,4 cm | |
Permanente | |
Brillo | |
UL, CSA | |
1 rollo |