Learn More
Brady™ Cartuchos de etiqueta de poliéster BMP™21-PLUS e impresoras BMP™21-LAB
Para su empleo con impresoras BMP™21-PLUS y BMP™21-LAB
Marque: Brady™ 139748
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- For smooth surface indoor labeling
- Made of white or clear self laminating polyester material
- Glossy finish and permanent acrylic adhesive
- Compatible with Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21 LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker
- M21-250-423, M21-250-430 and M21-250-430-WT-CL are compatible only with the BMP™21-PLUS printer
Applications:
Asset Tracking, Barcoding, Component ID, Equipment ID, General ID, General Identification, General Purpose ID, Location ID, Outlet/Jack ID, Patch Panel, Patch Panel - ID Port, Plate, Rating Plates, DataComm Equipment
Compliance
Conforme con RoHS, con reconocimiento UL, aprobación CSA, aprobación AGA, sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)
Spécification
Label Cartridge | |
Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer, BMP21-LAB Label Printer, BMP21 Label Printer, BMP21-PLUS Label Printer, IDPAL Handheld Label Maker, LABPAL Handheld Label Maker | |
Thermal Transfer | |
0.38 in. | |
9.53 mm | |
M21-375-430-WT-CL |
Clear | |
Poliéster (B-430) | |
21 ft. | |
6.4 m | |
Cartucho, etiqueta |
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu