Learn More
Brady™ Etiquetas de placas identificativas/clasificación
Para su uso con impresoras de transferencia térmica TLS2200 y TLS PC Link
Marca: Brady™ 018375
Detalles adicionales : Peso : 0.05000kg
Descripción
Para placas de clasificación, identificación general, placas frontales, paneles y equipos. Consulte a continuación los materiales y tamaños. Las etiquetas se venden en rollos.
- Las etiquetas y cintas de resistencia industrial y fáciles de cargar están disponibles en una amplia variedad de materiales, tamaños y colores para satisfacer los requisitos de superficie, de color y normativos
- Para superficies lisas como metal sin revestir, plástico y vidrio, utilice cintas «permanentes»“”
- Las opciones de material incluyen poliéster transparente o satinado, poliéster metalizado con acabado de plata, vinilo coloreado y poliolefina termorretráctil
- Utilice «cintas ultraagresivas» sobre superficies muy texturizadas o de energía de baja superficie, como revestimiento de polvo, plástico ABS y polipropileno“”
Especificaciones
AGA, CSA, sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL | |
Acrílico permanente | |
Satinado | |
Poliéster | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa Petri, placas de clasificación, orificio pasante superior | |
1 | |
Rectángulo | |
0,076 mm | |
2 in | |
1 in |
Montaje en superficie | |
Blanco | |
Etiqueta | |
TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™ | |
BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™ | |
100/rollo | |
De -70 °C a +110 °C | |
28,57 mm | |
50,80 mm | |
2,54 cm |