Learn More
Brady™ Marcadores de alambre de vinilo autolaminado
Código de producto. p-3990599
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 0,75 pulg.
0,5 x 1,5 pulg.
0,75 x 1,5 pulg.
0,75 x 1 pulg
1 x 1,5 pulg.
1 x 2,5 pulg.
1 x 4 pulg.
1,5 x 1,5 pulg.
1,5 x 4 pulg.
1 x 1 pulg
85,73 x 25,40 mm
Formato:
Cartucho
Etiqueta
Cantidad:
100/rollo
250/paq.
500/paq.
Tamaño de la unidad:
1 BX
cada uno
Código de producto. 11791725
Marca: Brady™ 115103
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Para su uso con etiquetadoras BMP™71
  • Se utilizan para la identificación de cables y alambres
  • Se utilizan en laboratorios para la identificación de viales
  • Ofrecen excelente resistencia química y a la abrasión
  • El área no impresa se envuelve y texto impreso sobrelaminado
  • Color: Blanco
Información de órdenes
Tamaños y colores adicionales disponibles. Póngase en contacto con su representante de servicio al cliente de seguridad de Fisher para obtener información para pedidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad UL, RoHS 2005/618/EC, MCV RoHS 2002/95/EC
Descripción Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Tipo de producto Etiqueta para marcado de cables
Para utilizar con (equipo) Identificación de panel, marcado de cables
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) De -40 a 158 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +70 °C
Grosor (métrico) 0,102 mm
Repetición vertical (métrico) 15,88 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 0,75 pulg.
Anchura (imperial) 0,5 in
Anchura (métrico) 12,70 mm
Altura (imperial) 0,75 in
Altura (métrico) 19,05 mm
Altura del área de impresión (métrico) 9,53 mm