Learn More
Brady™ Etiquetas para frascos de transferencia térmica
Las etiquetas para frascos de transferencia térmica están disponibles en vinilo autolaminado o material antimanipulación que es ideal para la identificación de cables.
Marca: Brady™ 030113
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente (B-351) es perfecto para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto; tenga cuidado al retirar del revestimiento, ya que se trata de un material frágil.
- Las etiquetas de papel (B-402) cuentan con un adhesivo acrílico permanente, perfecto para el etiquetado de aplicaciones que requieren un material de etiqueta de bajo coste.
- Se suministran en un formato autolaminado (B-427) con una zona imprimible blanca y un área sobrelaminada translúcida para proteger el texto; el adhesivo acrílico permanente tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite.
Especificaciones
UL/B-427, RoHS 2005/618/CE, MCV RoHS 2002/95/CE | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco, Translúcido | |
Etiqueta | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Cables de comunicaciones, identificación de laboratorio, identificación de paneles, identificación de voz o datos, cables y marcado de cables | |
27,31 mm | |
3000/paq. | |
De -70 °C a +70 °C | |
0,102 mm | |
3,75 pulgadas × 1 pulgadas (Al × An) | |
25,4 mm | |
95,25 mm |
THT-10-427-3 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Vinilo | |
No estéril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica | |
3 | |
Rectángulo | |
0,004 in | |
101,6 mm | |
1 in | |
3,75 pulg | |
25,40 mm |