Learn More
Brady™ Etiquetas para vial cónico de transferencia térmica
Click to view available options
Anchura (imperial):
1 in
3,5 in
Altura (imperial):
1,5 in
5,25 in
Cantidad:
2000/paq.
3000/paq.
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
- Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- Temperatura de servicio de -196 °C a 110 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | RoHS 2002/95/CE |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco, Translúcido |
| Pantalla | Consignment |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Poliéster |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Mostrar más |