Learn More
Brady™ Etiquetas para portaobjetos de transferencia térmica
Las etiquetas para portaobjetos de transferencia térmica se han fabricado con poliéster de alto rendimiento (B-488) que resiste numerosos disolventes y temperaturas variables cuando se aplican a diferentes superficies, como acero inoxidable y polipropileno.
Marca: Brady™ 062373
Descripción
- El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
- Ideal para etiquetado general y de código de barras en superficies planas y lisas
- Conforme a RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV en la directiva de RoHS 2002/95/CE; con reconocimiento UL, con aprobación CSA
- Temperatura de servicio de - 40 a 160 °C (de - 40 a 320 °F)
Especificaciones
AGA, CSA, UL | |
Etiquetas imprimibles por transferencia térmica | |
Blanco | |
Etiqueta | |
Etiqueta de transferencia térmica | |
Seguimiento de activos, códigos de barras, ID de componentes, ID de equipos, ID de uso general, ID de laboratorio, placas de clasificación, etiqueta de portaobjetos, orificio pasante (superior) | |
25,40 mm | |
120 °C | |
Cuadrada | |
0,0036 in | |
25,40 mm | |
0,9 in | |
0,9 in |
THT-141-488-3 | |
Acrílico, Permanente | |
Mate | |
Poliéster | |
No estéril | |
BBP™81, Brady 1244, Brady 1344, Brady 200MVP Plus, Brady 2461, Brady 300MVP Plus, Brady 300X-Plus II, Brady 3481, Brady 360X-Plus II, Brady 600X-Plus II, Brady 6441, IP300, IP600, Tagus T200, Tagus T300, impresoras de transferencia térmica | |
2 | |
3000/paq. | |
248 °F | |
0,091 mm | |
0,9 pulgadas × 0,9 pulgadas (Al × An) | |
22,86 mm | |
22,86 mm |