Learn More
Brady™ Etiquetas para vial de transferencia térmica, centrífuga o Eppendorf Tube™
Descripción
- Etiquetas para imprimir con impresoras de transferencia térmica.
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815), UL/cumple con 2002/95/CE |
| Descripción | Etiquetas imprimibles por transferencia térmica |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Paño de nailon |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |