Learn More
Brady™ Etiquetas de uso general TLS 2200™ y TLS-PC™
Descripción
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815 y tiene una temperatura de servicio de -94 a 230 °C (de -70 a 110 °F)
- Suministradas en un formato autolaminado (B-427) con una zona imprimible blanca y un área sobrelaminada translúcida para proteger el texto con adhesivo acrílico duradero y permanente que tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite.
- El adhesivo y el material del dorso de tejido (B-427) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca y tienen una capa superior especialmente formulada para ofrecer una excelente calidad de impresión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL, cumple con 2002/95/CE |
| Descripción | Montaje en superficie |
| Tipo de adhesivo | Caucho, Reposicionable |
| Color | Blanco |
| Acabado | Semisatinado |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Paño de vinilo |
| Tipo de producto | Etiqueta de uso general |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Códigos de barras, frascos, ID de componentes, tubo cónico, placa de pocillos profundos, ID de equipos, ID de uso general, placa de Petri, orificio pasante (superior), marcado de cables y alambres |
| Mostrar más |