Learn More
Brady™ Etiquetas de uso general TLS 2200™ y TLS-PC™
Código de producto. 10334982
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Translúcido
Translúcido
Anchura (imperial):
1 in
1,1 in
1,5 in
Altura (imperial):
0,18 in
0,25 pulg
0,27 pulg
1,5 in
1.9 pulg
2,5 in
Material:
Paño de vinilo
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Anchura (imperial) Altura (imperial) Material unitSize
10334982 Blanco, Translúcido 1,5 in 0,18 in Poliéster 1 rollo
11809704 Blanco 1,1 in 0,25 pulg Vinilo 1 rollo
10243202 Blanco 1 in 0,27 pulg Poliéster 1 rollo
11727215 Blanco, Translúcido 1 in 2,5 in Vinilo 1 rollo
10172302 Blanco 1 in 1,5 in Paño de vinilo 1 rollo
11519393 Translúcido 1 in 1.9 pulg Poliéster 1 rollo
6 options
Código de producto. 10334982
Marca: Brady™ 089409
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas para impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ & TLS-PC Link™ en una amplia variedad de materiales para satisfacer sus necesidades de aplicación.
  • El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815 y tiene una temperatura de servicio de -94 a 230 °C (de -70 a 110 °F)
  • Suministradas en un formato autolaminado (B-427) con una zona imprimible blanca y un área sobrelaminada translúcida para proteger el texto con adhesivo acrílico duradero y permanente que tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite.
  • El adhesivo y el material del dorso de tejido (B-427) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
  • Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca y tienen una capa superior especialmente formulada para ofrecer una excelente calidad de impresión.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/parte 815)/RoHS, cumple con 2002/95/CE
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta de uso general
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 750/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a 110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 41,27 mm
Dimensions (LxW) 0,7 pulgadas × 1,5 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 1,5 in
Anchura (métrico) 38,1 mm
Altura (imperial) 0,18 in
Altura (métrico) 4,7 mm