Learn More
Brady™ Etiquetas de uso general TLS 2200™ y TLS-PC™
Código de producto. 11519393
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Translúcido
Translúcido
Anchura (imperial):
1 in
1,1 in
1,5 in
Altura (imperial):
0,18 in
0,25 pulg
0,27 pulg
1,5 in
1.9 pulg
2,5 in
Material:
Paño de vinilo
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color Anchura (imperial) Altura (imperial) Material unitSize
11519393 Translúcido 1 in 1.9 pulg Poliéster 1 rollo
11809704 Blanco 1,1 in 0,25 pulg Vinilo 1 rollo
10334982 Blanco, Translúcido 1,5 in 0,18 in Poliéster 1 rollo
10243202 Blanco 1 in 0,27 pulg Poliéster 1 rollo
11727215 Blanco, Translúcido 1 in 2,5 in Vinilo 1 rollo
10172302 Blanco 1 in 1,5 in Paño de vinilo 1 rollo
6 options
Código de producto. 11519393
Marca: Brady™ 089407
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas para impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ & TLS-PC Link™ en una amplia variedad de materiales para satisfacer sus necesidades de aplicación.
  • El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y/rendimiento a temperaturas altas y bajas.
  • El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815 y tiene una temperatura de servicio de - 70 a 110 °C (de - 94 a 230 ° F).
  • Suministradas en un formato autolaminado (B-427) con una zona imprimible blanca y un área sobrelaminada translúcida para proteger el texto con adhesivo acrílico duradero y permanente que tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite.
  • El adhesivo y el material del dorso de tejido (B-427) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
  • Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca y tienen una capa superior especialmente formulada para ofrecer una excelente calidad de impresión.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Con homologación UL; aprobación CSA
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Color Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto Etiqueta de uso general
Para utilizar con (aplicación) Congelador, autoclave
Etiquetas por fila 1
Cantidad 250/Pk.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +160 °C
Grosor (métrico) 0.091 mm
Repetición vertical (métrico) 28.58 mm
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 48.26 mm
Altura (imperial) 1.9 pulg
Altura (métrico) 25.40 mm