Learn More
Brady™ Etiquetas de uso general TLS 2200™ y TLS-PC™
Click to view available options
Color:
Blanco
Blanco, Translúcido
Translúcido
Anchura (imperial):
1 in
1,1 in
1,5 in
Altura (imperial):
0,18 in
0,25 pulg
0,27 pulg
1,5 in
1.9 pulg
2,5 in
Material:
Paño de vinilo
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Descripción
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
- El acabado blanco brillante con acrílico permanente (B-423) cumple los requisitos de material libre de halógenos según DIN VDE 0472 Parte 815 y tiene una temperatura de servicio de -94 a 230 °C (de -70 a 110 °F)
- Suministradas en un formato autolaminado (B-427) con una zona imprimible blanca y un área sobrelaminada translúcida para proteger el texto con adhesivo acrílico duradero y permanente que tiene una extraordinaria resistencia a agua y aceite.
- El adhesivo y el material del dorso de tejido (B-427) ofrecen una excelente potencia de sujeción, además de permitir una extracción limpia y el reposicionamiento.
- Se adhieren a cualquier superficie limpia y seca y tienen una capa superior especialmente formulada para ofrecer una excelente calidad de impresión.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | UL, cumple con 2002/95/CE |
| Descripción | Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco, Translúcido |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | Etiqueta de uso general |
| Esterilidad | No estéril |
| Para utilizar con (aplicación) | Cables de comunicaciones, identificación de laboratorio, identificación de paneles, identificación de voz o datos, cables y marcado de cables |
| Mostrar más |