Learn More
Brady™ Etiquetas para centrífuga o tubos Eppendorf™ TLS2200™ y TLS-PC Link™
Código de producto. 10723463
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco, Translúcido
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
10723463 Blanco, Translúcido 1 rollo
1 options
Código de producto. 10723463
Marca: Brady™ 062256
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas para centrífuga o tubos Eppendorf están fabricadas de poliéster autolaminado (B-461), una película transparente con una zona de impresión de color blanco mate que es ideal para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • El poliéster autolaminado tiene un adhesivo acrílico permanente y es imprimible por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas
  • Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Temperatura de servicio de − 196 a 110 °C (− 320 a 230 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815)
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco, Translúcido
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para la identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/Paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a 110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 48,89 mm
Dimensions (LxW) 0,375 pulgadas × 1,8 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 1,8 in
Anchura (métrico) 45,72 mm
Altura (imperial) 0,37 in
Altura (métrico) 9,53 mm