Learn More
Brady™ Etiquetas de impresora de transferencia térmica portátil TLS 2200™/TLS PC Link™ para tapones de viales
Código de producto. 12877258
Change view
Click to view available options
Color:
Amarillo
Blanco
Forma:
Rectángulo con esquinas redondeadas
Redondo
Diámetro (imperial):
0,3 in
0,375 in
0,5 in
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Color Forma Diámetro (imperial) unitSize
12877258 Blanco Redondo 0,375 in 1 ROLL
10151342 Amarillo Redondo 0,5 in 1 ROLL
10742223 Blanco Rectángulo con esquinas redondeadas 0,3 in 1 ROLL
10763293 Amarillo Redondo 0,375 in 1 rollo
10520183 Blanco Redondo 0,5 in 1 rollo
5 options
Código de producto. 12877258
Marca: Brady™ 062273
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Etiquetas para tapones de viales
  • Etiquetas duraderas y resistentes a productos químicos y disolventes; la tinta no se borrará ni desvanecerá y el texto permanece nítido y legible
  • Las etiquetas imprimibles permiten incluir más información en leyendas de cualquier tamaño
  • Selección de materiales adecuados para distintos entornos desde nitrógeno líquido hasta esterilizaciones en autoclave
Información de órdenes
Etiquetas disponibles en otros materiales y tamaños; póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente para obtener información sobre pedidos.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Sin halógenos (DIN VDE 0472/apartados 815), UL
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de nailon
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Para utilizar con (aplicación) Identificación de laboratorio, vial, tapón de vial
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/paq.
Forma Redondo
Intervalo de temperatura (imperial) -320/-194 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a +90 °C
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 12,7 mm
Diámetro (imperial) 0,375 in
Diámetro (métrico) 9,5 mm