Learn More
Brady™ y etiquetas con precinto de seguridad TLS-PC Link™
Código de producto. 10542402
Change view
Click to view available options
Color:
Blanco
Tamaño de la unidad:
1 rollo
Código de producto. Color unitSize
10542402 Blanco 1 rollo
1 options
Código de producto. 10542402
Marca: Brady™ 018700
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
y las etiquetas TLS-PC Link TLS-PC Link™ están fabricadas de vinilo antimanipulación (B-351) que está diseñado para fracturarse fácilmente con el fin de mostrar signos de manipulación del producto y evitar que las etiquetas se quiten enteras.
  • El vinilo blanco mate de alto rendimiento con adhesivo permanente es ideal para aplicaciones que requieren resistencia a las alteraciones del producto
  • Tenga cuidado al retirar del revestimiento ya que se trata de un material frágil
  • Conforme a RoHS 2005/618/CE corrección de valores de concentración máxima de la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • Temperatura de servicio de - 40 a 82 °C (de - 40 a 180 °F)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHS, 2005/618/CE MCV, 2002/95/CE
Descripción Montaje en superficie
Tipo de adhesivo Acrílico
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Vinilo
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Para placas de series y de clasificación que requieren un alto rendimiento y resistencia a las alteraciones del producto
Para utilizar con (equipo) BMP™71, TLS 2200™, TLS-PC Link™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 100/rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Resistencia a la tracción 14,29 kg/cm (63 lb/in)
Grosor (imperial) 0,0028 in
Grosor (métrico) 0,066 mm
Repetición vertical (métrico) 28,57 mm
Dimensions (LxW) 1 pulgadas × 2 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 2 in
Anchura (métrico) 50,8 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25,4 mm