Learn More
Brady™ Etiquetas para viales, centrífuga o tubos Eppendorf™ TLS 2200™ y TLS-PC™
Código de producto. 10512212
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/rollo
500/paq.
Altura (métrico):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Material:
Paño de nailon
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Cantidad Altura (métrico) Material unitSize
10512212 500/paq. 25 mm Paño de nailon 1 rollo
10618922 100/rollo 12,7 mm Poliéster 1 rollo
11532905 100/rollo 55,88 mm Vinilo 1 rollo
10733183 100/rollo 66,675 mm Poliéster 1 ROLL
4 options
Código de producto. 10512212
Marca: Brady™ 018506
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas para viales, centrífuga o tubos Eppendorf™ TLS 2200™ y TLS-PC™ son perfectas para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
  • El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Paño de nailon
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR
Para utilizar con (equipo) Sistema de etiquetado BMP™61; impresora de etiquetas BMP™71; sistema de etiquetado térmico TLS 2200™; sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 500/paq.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) (de 193 a 293 °F)
Intervalo de temperatura (métrico) De 90 a 145 °C
Resistencia a la tracción 80 lb/pulg.
Grosor (imperial) 0,0065 in
Grosor (métrico) 0,165 mm
Repetición vertical (métrico) 28,57 mm
Calibre de alambre AWG 3
Dimensions (LxW) 1 pulgadas × 0,375 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 0,3 in
Anchura (métrico) 9,53 mm
Altura (imperial) 1 in
Altura (métrico) 25 mm