Learn More
Brady™ Etiquetas para viales, centrífuga o tubos Eppendorf™ TLS 2200™ y TLS-PC™
Código de producto. 10618922
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100/rollo
500/paq.
Altura (métrico):
12,7 mm
25 mm
55,88 mm
66,675 mm
Material:
Paño de nailon
Poliéster
Vinilo
Tamaño de la unidad:
1 ROLL
1 rollo
Código de producto. Cantidad Altura (métrico) Material unitSize
10618922 100/rollo 12,7 mm Poliéster 1 rollo
10512212 500/paq. 25 mm Paño de nailon 1 rollo
11532905 100/rollo 55,88 mm Vinilo 1 rollo
10733183 100/rollo 66,675 mm Poliéster 1 ROLL
4 options
Código de producto. 10618922
Marca: Brady™ 062258
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las etiquetas para viales, centrífuga o tubos Eppendorf™ TLS 2200™ y TLS-PC™ son perfectas para cables, ID de laboratorio o etiquetado general donde hay que proteger los gráficos.
  • Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
  • El material de tela de nailon con revestimiento de poliamida blanco mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de –40 a 90 °C y se recomienda para uso en interiores.
  • El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs
Descripción Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Acabado Mate
Formato Etiqueta
Material Poliéster
Tipo de producto TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR
Para utilizar con (equipo) Sistema de etiquetado BMP™61; impresora de etiquetas BMP™71; sistema de etiquetado térmico TLS 2200™; sistema de etiquetado térmico TLS-PC LINK™
Etiquetas por fila 1
Cantidad 100/rollo
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (métrico) De -196 °C a 110 °C
Grosor (imperial) 0,0019 in
Grosor (métrico) 0,048 mm
Repetición vertical (métrico) 59,05 mm
Dimensions (LxW) 0,5 pulgadas × 2,2 pulgadas (Al × An)
Anchura (imperial) 2,2 in
Anchura (métrico) 55,88 mm
Altura (imperial) 0,5 in
Altura (métrico) 12,7 mm