Learn More
Brady™ Etiquetas para viales, centrífuga o tubos Eppendorf™ TLS 2200™ y TLS-PC™
Descripción
- Etiquetas para las impresoras portátiles de transferencia térmica TLS 2200™ y TLS-PC Link™
- Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
- El material de tela de nylon recubierto de poliamida blanca mate (B-499) tiene un adhesivo acrílico permanente con una temperatura de servicio de -40 a 90 °C y se recomienda su uso en interiores.
- El poliéster autolaminado (B-461) tiene un adhesivo acrílico permanente, una buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y rendimiento a temperaturas altas/bajas.
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | RoHs |
| Descripción | Etiqueta TLS 2200/TLS-PC Link |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Blanco |
| Acabado | Mate |
| Formato | Etiqueta |
| Material | Vinilo |
| Tipo de producto | TLS 2200™/etiqueta TLS-PC Link™ |
| Para utilizar con (aplicación) | Tubo para centrífuga, vial criogénico, tubo Eppendorf, identificación de laboratorio, tubo para PCR |
| Para utilizar con (equipo) | Centrifuge tube, Cryo vial, Eppendorf tube, Laboratory identification, PCR tube |
| Mostrar más |