Learn More
Brady™ Flechas de suelo ToughStripe™
Descripción
- El marcado de suelos visible mejora la seguridad y la organización en casi cualquier entorno industrial
- La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
- Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
- Lo puede aplicar con facilidad una persona que trabaje sola
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 |
| Acabado | Alto satinado |
| Material | Poliéster |
| Cantidad | 100/Paq. |
| Tipo de adhesivo | Caucho permanente |
| Descripción | Formas ToughStripe Diecut (L, T, +, huellas y más) |
| Para utilizar con (aplicación) | Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y señalar equipos de seguridad importantes y rutas de salida. |
| Altura (imperial) | 10 pulg |
| Altura (métrico) | 254 mm |
| Temperatura máx. (imperial) | 129 °F |
| Mostrar más |