Learn More
Brady™ Cinta para suelo sobrelaminado ToughStripe™
Código de producto. p-4518171
Click to view available options
Longitud (imperial):
50 ft
100 ft
Anchura (imperial):
1 in
1,12 in
2 in
2,25 in
3 in
4 in
Tamaño de la unidad:
1 rollo
cada uno
Código de producto. 11750996
Marca: Brady™ 142134
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Cinta de poliéster resistente para su uso en suelos
  • Muy duradera
  • Fácil de aplicar
  • Fácil de retirar
  • Transparente con un acabado satinado
  • Disponibles en varios anchos y longitudes
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2 2006, OSHA 1910.22
Descripción Cinta sobrelaminada ToughStripe
Tipo de adhesivo Caucho, Permanente
Recubrimiento None
Color Transparente
Acabado Satinado
Formato Label
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology None
Tipo de producto Label Tape
Esterilidad Non-sterile
Para utilizar con (aplicación) Se utiliza como un sobrelaminado protector transparente para etiquetas Brady ToughStripe™
Satinado 115 unidades Gardner
Vida útil 2 años
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -18°C
N.° por paquete 1 Roll/Pack
Cantidad 1 rollo
Forma Rectangle
Intervalo de temperatura (imperial) De 0° a 130 °F
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a +54 °C
Grosor (imperial) 0,004 in
Grosor (métrico) 0,099 mm
Dimensions (LxW) 15.24 m x 25.4 mm
Longitud (imperial) 50 ft
Longitud (métrico) 15,24 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.40 mm
Alternate Part Number OVERLam B-634 25.4mm X 15,24m