Learn More
Brady™ Flechas de suelo prediseñadas ToughStripe™
Código de producto. 11751276
Click to view available options
Color:
Amarillo
Azul
Blanco
Negro
Rojo
Verde
Texto mostrado:
Arrow
Tamaño de la unidad:
1 paquete
1 rollo
Código de producto. 11751276
Marca: Brady™ 104526
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las flechas de suelo prediseñadas ToughStripe™ están fabricadas con material de poliéster B-514, que es ideal para su uso en el marcado de pasillos, corredores y lugares de almacenamiento, además de para señalar equipos y salidas de seguridad.
  • La superficie de alto satinado brilla como pintura nueva y resiste el tráfico de carretillas sin rasgarse ni levantarse
  • La cinta se retira limpiamente sin dejar ningún residuo adhesivo antiestéticos ni causar daños en el suelo
  • Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y para identificar equipo y rutas de salida
  • Supera las normas de seguridad para superficies limpias y secas antideslizantes según ANSI A 1264.2-2006 y OSHA 1910
Especificaciones
Certificaciones/conformidad ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22
Alternate Part Number TS-50.80-514-PREARO-RD-RL
Acabado Alto satinado
Material Poliéster
Cantidad 100/Paq.
Tipo de adhesivo Caucho permanente
Descripción Formas prefijadas ToughStripe
Para utilizar con (aplicación) Ideal para marcar pasillos, corredores y lugares de almacenamiento y señalar equipos de seguridad importantes y rutas de salida.
Altura (imperial) 5 pulg
Altura (métrico) 127 mm
Temperatura máx. (imperial) 130 °F
Temperatura mín. (imperial) 0 °F
Grosor 2 mil
Anchura (imperial) 2 pulg
Anchura (métrico) 50,8 mm
Intervalo de temperatura (métrico) De -18 °C a 54 °C
Forma Arrow
Intervalo de temperatura (imperial) De 0 °F a 130 °F
Dimensiones (L x An) 50,80 x 127 mm
Texto mostrado Arrow
Tipo de producto Cinta de marcado de suelo ToughStripe™
Color Rojo
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato