Learn More
Brady™ Señal con pictograma de seguridad para el suelo de Cuidado con las carretillas elevadoras ToughStripe™
Utilice estas señales en lugares importantes para recordar a los conductores de carretillas elevadoras y a otros empleados del almacén que se detengan o tomen los trayectos establecidos para evitar posibles peligros o accidentes.
Marca: Brady™ 104501
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Las señales para suelos ToughStripe tienen una cinta de marcar para el suelo con un adhesivo de alto rendimiento.
- La señal indica CUIDADO CON LAS CARRETILLAS ELEVADORAS (con pictogramas y zonas antideslizantes)
- Negro sobre amarillo
- Diámetro: 43,18cm (17 pulg.)
- Superficie de poliéster impreso B-534 con sobrelaminado de poliéster transparente, áreas antideslizantes y adhesivo a base de caucho.
- Los colores brillantes y el texto en negrita proporcionan una alta visibilidad a los importantes mensajes.
- Diseñado para resistir ambientes industriales extremos.
Especificaciones
ANSI A1264.2-2006, OSHA 1910.22 | |
Satinado | |
1 unidad | |
ToughStripe - Señales preimpresas para suelos | |
431,80 mm | |
130 °F | |
0,01 in | |
Redondo | |
Inglés | |
Señal de marcado de suelo |
B534FS 17 in. BK/YL WATCH OUT FOR FORKLIFT | |
Poliéster | |
Caucho permanente | |
17 pulg | |
Para comunicar mensajes importantes de seguridad y advertencia a los empleados. | |
0 °F | |
De -18 °C a 54 °C | |
De 0 °F a 130 °F | |
Cuidado con las carretillas elevadoras | |
Negro sobre amarillo |