Learn More
Brady™ Etiquetas para partes superiores de viales
Código de producto. 13563310
Click to view available options
Anchura (imperial):
0,3 in
0,5 in
Altura (imperial):
0,375 in
0,5 in
Diámetro (imperial):
0,38 in
0,5 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 13563310
Marca: Brady™ 142918
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las etiquetas para partes superiores de viales Freezerbondz™ (B-492) duraderas están diseñadas para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
  • Las etiquetas B-490 se pueden aplicar a superficies heladas, incluidos vidrio y polipropileno almacenados en nitrógeno líquido
  • El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica
  • Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y temperaturas altas/bajas de -196 a 100 °C (de -320 a 212 °F)
  • Conforme con RoHS según la corrección 2005/618/CE MCV a la directiva de RoHS 2002/95/CE
Specifications
Tipo de adhesivo Acrílico, Permanente
Color Blanco
Pantalla Consignment
Acabado Mate
Formato Die-cut
Material Poliéster
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Etiqueta de laboratorio
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Uso en identificación de laboratorio, como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, tubos capilares y portaobjetos
Para utilizar con (equipo) BBP™33
Repetición horizontal (métrico) 12.07 mm
Etiquetas por fila 4
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -196°C
N.° por paquete 1500 Labels/Box
Cantidad 1500/paquete
Forma Rectangle with Circle
Intervalo de temperatura (imperial) -320°F to +230°F
Intervalo de temperatura (métrico) -196°C to +110°C
Grosor (imperial) 0,0032 in
Grosor (métrico) 0.081 mm
Dimensions (LxW) 0,375 x 0,375 pulg
Longitud (imperial) 0.375 in.
Anchura (imperial) 0,3 in
Anchura (métrico) 9,53 mm
Anchura del área de impresión (métrico) 50.80 mm
Altura (imperial) 0,375 in
Altura (métrico) 10 mm
Diámetro (imperial) 0,38 in
Diámetro (métrico) 1 cm
Alternate Part Number B33-143-492
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.