Learn More
Brady™ Etiquetas fosforescentes BradyGlo™ BMP71
Click to view available options
Tamaño (imperial):
22,86 m x 25,4 mm (75 pies x 1 pulg.)
22,86 m x 25,4 mm (75 pies x 2 pulg.)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Cinta fosforescente para condiciones de poca luz
- Anchuras de 2,5 y 5 cm disponibles
- Cada rollo es de 22,4 m de longitud
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ASTM E-2072-00/ASTM E-2073-00; ASTM E-162; ASTM E-648; ASTM E-662; Resolución IMO A.752(18); ISO/CD 15370; Comité de Seguridad Marina MSC.27(61); DIN 67510 (Apartados 1-4) Cumple con OSHA 1910.37 |
| Descripción | Etiquetas para impresora de etiquetas BMP71 |
| Tipo de adhesivo | Acrílico, Permanente |
| Color | Glow |
| Acabado | Satinado |
| Formato | Rollo |
| Material | Poliéster (B-582) |
| Tipo de producto | Cinta fosforescente BMP71 |
| Para utilizar con (equipo) | Impresora BMP™71 |
| Etiquetas por fila | 1 |
| Mostrar más |