Learn More
Brady™ Etiquetas luminiscentes BradyGlo™ para las impresoras M710 y BMP71
Código de producto. 17819064
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
75 ft x 1 in
75 ft x 2 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensions (LxW) unitSize
17819064 75 ft x 1 in cada uno
17858924 75 ft x 2 in cada uno
2 options
Código de producto. 17819064
Marca: Brady™ 173457
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El B-582 BradyGlo™ es un poliéster sensible a la presión luminiscente.
  • El B-582 BradyGlo™ es un poliéster sensible a la presión luminiscente. La opción perfecta para señales de salida y direccionales, identificación de alarmas de incendios y extintores, y sistemas de indicaciones para rutas de salida o evacuación.
  • La opción perfecta para señales de salida y direccionales, identificación de alarmas de incendios y extintores, y sistemas de indicaciones para rutas de salida o evacuación
  • El material fotoluminiscente se carga en 5 minutos a 1000 Lux para más de 10 horas de brillo
  • Temperatura de servicio de -40 a 80°C
  • Material no tóxico, no radiactivo y seguro frente a explosiones
  • Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
  • Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M7-R6000
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Not Autoclavable
Certificaciones/conformidad ASTM D 523, ASTM E 162, ASTM E 2072-00, ASTM E 2073-00, ASTM E 648, ASTM E 662, DIN 67510, IMO Resolution A.752(18), ISO/CD 15370, Lloyd's Register SAS F050294.p, PSPA Standard 002 Part 2
Tipo de adhesivo Permanent Acrylic
Recubrimiento None
Color Fluorescent Green
Acabado Gloss
Formato Continua
Material Polyester
Printable Sides Single-side Printable
Print Technology Thermal Transfer
Tipo de producto Label
Esterilidad No estéril
Para utilizar con (aplicación) Exit and Egress Marking, General Identification, Safety Identification
Para utilizar con (equipo) M710, BMP71
Sin látex No
Cantidad 75 ft.
Forma Rectángulo
Intervalo de temperatura (imperial) -40°F to +176°F
Intervalo de temperatura (métrico) De -40 °C a +80 °C
Grosor (imperial) 0,008 in
Grosor (métrico) 0.2 mm
Dimensions (LxW) 75 ft x 1 in
Longitud (imperial) 75 ft.
Longitud (métrico) 22.86 m
Anchura (imperial) 1 in
Anchura (métrico) 25.4 mm
Alternate Part Number BM7C-1000-582