Learn More
Brady™ BradyJet™ Continuous Vinyl Labels
Brady™ BradyJet™ Continuous Vinyl Labels are ideal for a wide range of identification applications.
194.00€ - 395.00€
Especificaciones
Tipo de adhesivo | Acrílico |
---|---|
Color | Blanco |
Acabado | Mate |
Formato | Rollo |
Material | Vinilo |
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensions (LxW) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16100511
|
Brady™
150010 |
100 ft x 1,125 pulg. |
194.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16120511
|
Brady™
150014 |
100 ft x 2,25 pulg. |
287.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
16160511
|
Brady™
150017 |
100 ft x 4,0 pulg. |
395.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Constructed of indoor-use general purpose vinyl
- Features a specially-formulated topcoat for improved durability and color
- Specially-formulated topcoat enhances colors and label appearance
- Tested to withstand exposure to liquids, alcohol and chemicals, as well as indoor fluorescent and UV lighting
- Topcoat protects print from smudging and harsh conditions
- Inkjet-receptive labels for use with the BradyJet™ J2000 Color Label Printer
Especificaciones
Acrílico | |
Mate | |
Vinilo | |
Impresora BradyJet™ J2000 | |
-40°C a +60°C |
Blanco | |
Rollo | |
Marcado de tuberías y válvulas; identificación de seguridad y cumplimiento; etiquetado visual en el espacio de trabajo; marcado de almacenes; etiquetado de bloqueo/etiquetado; etiquetas GHS y químicas; etiquetas de arcos eléctricos | |
De −40 F a 140 °F | |
47,75 mm (1,88 pulg) D.I. |